Ácido 2-fenilbenzoico ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Ácido 2-bifenilcarboxílico
A12049.06
A12049.14
A12049.22
A12049.06EA
24.6
EUR
A12049.06
A12049.14
A12049.22
Ácido 2-fenilbenzoico ≥98%
Ácido 2-fenilbenzoico
Purity: 98%
CAS No.: 947-84-2
Molecular Formula: C13H10O2
Formula Weight: 198.22
Odour: Odourless
Melting Point: 110-114°
Boiling Point: 343-344°
Beilstein Reference: 974075
MDL No.: MFCD00002463
Formula:
C₁₃H₁₀O₂ MW: 198,22 g/mol Pto. Ebullición: 343…344 °C Pto. de fusión: 110…114 °C Densidad: 1,458 g/cm³ (20 °C) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00002463 Núm. CAS: 947-84-2 EINECS: 213-432-1 |
Learn more
![](/m-es.vwr.com/es_ES/images/about_vwr_275x315.jpg)