Ácido 4-fenilbenzoico 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
106280250
106281000
106285000
ACRO106280250EA
57.7
EUR
ACRO106280250
ACRO106281000
ACRO106285000
Ácido 4-fenilbenzoico 99%
Ácido 4-fenilbenzoico
Formula:
C₁₃H₁₀O₂ Pto. Ebullición: 373 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: 223…228 °C Densidad: 1,284 g/cm³ (20 °C) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00002553 Núm. CAS: 92-92-2 EINECS: 202-203-1 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to beige Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 223 to 228 °C |
HPLC | ≥97.5 % |
Titration with NaOH | 97.5 to 102.5 % |