Ácido 4-fenilbenzoico ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
A12438.14
A12438.22
A12438.36
A12438.14EA
45.1
EUR
A12438.14
A12438.22
A12438.36
Ácido 4-fenilbenzoico ≥98%
Ácido 4-fenilbenzoico
Purity: 98%
CAS No.: 92-92-2
Molecular Formula: C13H10O2
Formula Weight: 198.22
Odour: Odourless
Melting Point: 223-227°
Beilstein Reference: 973519
MDL No.: MFCD00002553
Formula:
C₁₃H₁₀O₂ Pto. Ebullición: 373 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: 223…227 °C Densidad: 1,284 g/cm³ (20 °C) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00002553 Núm. CAS: 92-92-2 EINECS: 202-203-1 |