1,3,5-Trifenilbenceno ≥99%
Proveedor: Thermo Scientific
B21353.0B B21353.18 B21353.30
B21353.0BEA 745 EUR
B21353.0B B21353.18 B21353.30
1,3,5-Trifenilbenceno ≥99%
1,3,5-Trifenilbenceno
Purity: 99+% CAS No.: 612-71-5 Molecular Formula: C24H18 Formula Weight: 306.41 Melting Point: 172-174° Boiling Point: 460° MDL No.: MFCD00003060
Formula: C₂₄H₁₈
MW: 306,41 g/mol
Pto. Ebullición: 460 °C
Pto. de fusión: 172…174 °C
Densidad: 1,22 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003060
Núm. CAS: 612-71-5
EINECS: 210-318-3