(1R)-(+)-α-Pineno 98%, 80% ee
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
Sinónimos: (1R)-(+)-2-Pineno, (+)-Pin-2(3)-eno, D(+)-α-Pineno
131261000 131262500 131265000
ACRO131261000EA 88.4 EUR
ACRO131261000 ACRO131262500 ACRO131265000
(1R)-(+)-α-Pineno 98%, 80% ee
(1R)-(+)-α-Pineno
Formula: C₁₀H₁₆
MW: 136,24 g/mol
Pto. Ebullición: 155 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: –62 °C
Densidad: 0,86 g/cm³
Pto. de inflamación: 33 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00001346
Núm. CAS: 7785-70-8
EINECS: 232-087-8
UN: 2368
ADR: 3,III
Índice Merck: 12,07599
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4650 to 1.4670 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
Enantiomeric excess ≥75 %
Specific gravity (20°C) 0.855 to 0.865
Specific optical rotation +40° to +47° (20°C, 589 nm) (neat)