(1R)-(+)-α-Pineno ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
L04941.18
L04941.30
L04941.18EA
59.1
EUR
L04941.18
L04941.30
(1R)-(+)-α-Pineno ≥98%
(1R)-(+)-α-Pineno
Purity: 98%
CAS No.: 7785-70-8
Molecular Formula: C10H16
Formula Weight: 136.24
Flash Point: 32°(89°F)
Refractive Index: 1.4660
Melting Point: -62°
Boiling Point: 154-156°
Beilstein Reference: 3648264
Merck Reference: 14,7445
UN No.: 2368
MDL No.: MFCD00001346
Formula:
C₁₀H₁₆ Pto. Ebullición: 154…156 °C Pto. de fusión: –62 °C Densidad: 0,858 Pto. de inflamación: 32 °C (89 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00001346 Núm. CAS: 7785-70-8 EINECS: 232-087-8 UN: 2368 ADR: 3,III Índice Merck: 14,7445 |