(1R)-(+)-α-Pineno, Supelco®
Proveedor: Merck
Sinónimos: (1R)-(+)-2-Pineno, (+)-Pin-2(3)-eno, D(+)-α-Pineno
M-Clarity™ quality level = MQ100
80605-1ML 80605-5ML
80605-1MLEA 52.7 EUR
80605-1ML 80605-5ML
(1R)-(+)-α-Pineno, Supelco®
(1R)-(+)-α-Pineno
Formula: C₁₀H₁₆
MW: 136,24 g/mol
Pto. Ebullición: 155 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: –62 °C
Densidad: 0,857 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 33 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00001346
Núm. CAS: 7785-70-8
EINECS: 232-087-8
UN: 2368
ADR: 3,III
Índice Merck: 12,07599
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=23e4ddd743edbc1818b38ddc5634564b3d8dad87&vid=6af71e0e89598367a01070156b877f841ffa687a&prid=web&clid=SAPDAM