(1S)-(-)-α-Pineno 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
131270050 131272500 131275000 131270025
ACRO131270050EA 23.2 EUR
ACRO131270050 ACRO131272500 ACRO131275000 ACRO131270025
(1S)-(-)-α-Pineno 98%
(1S)-(-)-α-Pineno
Formula: C₁₀H₁₆
Pto. Ebullición: 155…156 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: –64 °C
Densidad: 0,8595 g/cm³
Pto. de inflamación: 33 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00064145
Núm. CAS: 7785-26-4
EINECS: 232-077-3
UN: 2368
ADR: 3,III
Índice Merck: 12,07599
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4640 to 1.4680 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
Color scale ≤30 APHA
Specific gravity (20°C) 0.858 to 0.861
Specific optical rotation -35° to -45° (20°C, 589 nm) (Neat)