(1S)-(-)-α-Pineno mixture of enantiomers ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
L04759.18
L04759.30
L04759.18EA
26
EUR
L04759.18
L04759.30
(1S)-(-)-α-Pineno mixture of enantiomers ≥98%
(1S)-(-)-α-Pineno
Purity: 98%
CAS No.: 7785-26-4
Molecular Formula: C10H16
Formula Weight: 136.24
Flash Point: 32°(89°F)
Refractive Index: 1.4650
Melting Point: -64°
Boiling Point: 154-156°
Beilstein Reference: 1903790
Merck Reference: 14,7445
Optical Rotation: -42° (neat)
UN No.: 2368
MDL No.: MFCD00064145
Formula:
C₁₀H₁₆ Pto. Ebullición: 154…156 °C Pto. de fusión: –64 °C Densidad: 0,856 Pto. de inflamación: 32 °C (89 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00064145 Núm. CAS: 7785-26-4 EINECS: 232-077-3 UN: 2368 ADR: 3,III Índice Merck: 14,7445 |