(1S)-(-)-α-Pineno para síntesis, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
Peligro
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.18405.0100 8.18405.0500
8.18405.0100EA 35 EUR
8.18405.0100 8.18405.0500
(1S)-(-)-α-Pineno para síntesis, Sigma-Aldrich®
(1S)-(-)-α-Pineno
Formula: C₁₀H₁₆
Pto. Ebullición: 155 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: –62 °C
Densidad: 0,8592 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 32 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00064145
Núm. CAS: 7785-26-4
EINECS: 232-077-3
UN: 2368
ADR: 3,III
Índice Merck: 12,07599
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility (20 °C) insoluble
Melting Point -62 °C
Molar Mass 136.23 g/mol
Boiling Point 155 - 156 °C
Vapor Pressure 5 hPa (25 °C)
Flash Point 32 °C
Refractive Index 1.446 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 0.8 %(V)
Density 0.86 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 255 °C
Hazard Class 3
Hazard Class Description Flammable Liquid