2-Quinolinacarbaldehído 97%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: Quinoline-2-carboxaldehyde, Quinoline-2-carbaldehyde, 2-Quinolinecarboxaldehyde
370170050 370170250
ACRO370170050EA 85.5 EUR
ACRO370170050 ACRO370170250
2-Quinolinacarbaldehído 97%
2-Quinolinacarbaldehído
Formula: C₁₀H₇NO
MW: 157,17 g/mol
Pto. de fusión: 66…71 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00075032
Núm. CAS: 5470-96-2
EINECS: 226-804-3
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Yellow to orange to brown Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 66 to 71 °C
GC ≥96.0 %