2-Quinolinacarbaldehído ≥97%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Quinoline-2-carboxaldehyde, Quinoline-2-carbaldehyde, 2-Quinolinecarboxaldehyde
L20202.06
L20202.14
L20202.06EA
80.7
EUR
L20202.06
L20202.14
2-Quinolinacarbaldehído ≥97%
2-Quinolinacarbaldehído
Purity: 97%
CAS No.: 5470-96-2
Molecular Formula: C10H7NO
Formula Weight: 157.17
Melting Point: 66-70°
Beilstein Reference: 113061
Formula:
C₁₀H₇NO MW: 157,17 g/mol Pto. de fusión: 66…70 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00075032 Núm. CAS: 5470-96-2 EINECS: 226-804-3 |