3-Quinolinacarbaldehído ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Quinoline-3-carboxaldehyde, Quinoline-3-carbaldehyde, 3-Quinolinecarboxaldehyde
L13815.03
L13815.06
L13815.MD
L13815.03EA
130
EUR
L13815.03
L13815.06
L13815.MD
3-Quinolinacarbaldehído ≥98%
3-Quinolinacarbaldehído
Purity: 98+%
CAS No.: 13669-42-6
Molecular Formula: C10H7NO
Formula Weight: 157.17
Melting Point: 68-71°
Beilstein Reference: 113269
Formula:
C₁₀H₇NO MW: 157,17 g/mol Pto. de fusión: 68…71 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00006768 Núm. CAS: 13669-42-6 EINECS: 237-147-7 |