4-Quinolinacarbaldehído 95%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
294820050 294820010 294820250
ACRO294820050EA 118 EUR
ACRO294820050 ACRO294820010 ACRO294820250
4-Quinolinacarbaldehído 95%
4-Quinolinacarbaldehído
Formula: C₁₀H₇NO
Pto. Ebullición: 122 - 123 °C (4 -rr)
Pto. de fusión: 45…52 °C
Pto. de inflamación: >112 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00006781
Núm. CAS: 4363-93-3
EINECS: 224-453-0
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Off-white to yellow to light brown Crystalline powder and/or chunks or solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 45 to 52 °C
GC ≥94 %