4-Quinolinacarbaldehído ≥97%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: Quinoline-4-carbaldehyde, Quinoline-4-carboxaldehyde, 4-Quinolinecarboxaldehyde
L20203.06 L20203.14
L20203.06EA 92.8 EUR
L20203.06 L20203.14
4-Quinolinacarbaldehído ≥97%
4-Quinolinacarbaldehído
Purity: 97+% CAS No.: 4363-93-3 Molecular Formula: C10H7NO Formula Weight: 157.17 Flash Point: 110°(230°F) Melting Point: 48-52° Boiling Point: 131-133°/5mm Beilstein Reference: 113072 MDL No.: MFCD00006781
Formula: C₁₀H₇NO
MW: 157,17 g/mol
Pto. Ebullición: 131…133 °C (5 mmHg)
Pto. de fusión: 48…52 °C
Pto. de inflamación: >110 °C (230 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00006781
Núm. CAS: 4363-93-3
EINECS: 224-453-0