5-Quinolinacarbaldehído ≥97%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Quinoline-5-carboxaldehyde, Quinoline-5-carbaldehyde
L19641.03
L19641.06
L19641.MD
L19641.03EA
168
EUR
L19641.03
L19641.06
L19641.MD
5-Quinolinacarbaldehído ≥97%
5-Quinolinacarbaldehído
Purity: 97+%
CAS No.: 22934-41-4
Molecular Formula: C10H7NO
Formula Weight: 157.17
Melting Point: 94-98°
Beilstein Reference: 113095
Formula:
C₁₀H₇NO MW: 157,17 g/mol Pto. de fusión: 94…98 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00805835 Núm. CAS: 22934-41-4 |