8-Quinolinacarbaldehído ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Quinoline-8-carbaldehyde, 8-Formylquinoline, 8-Quinolinecarboxaldehyde, Quinoline-8-carboxaldehyde
L19642.03
L19642.06
L19642.03EA
162
EUR
L19642.03
L19642.06
8-Quinolinacarbaldehído ≥98%
8-Quinolinacarbaldehído
Purity: 98+%
CAS No.: 38707-70-9
Molecular Formula: C10H7NO
Formula Weight: 157.17
Melting Point: 92-94°
Beilstein Reference: 113039
Formula:
C₁₀H₇NO MW: 157,17 g/mol Pto. de fusión: 92…94 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00805837 Núm. CAS: 38707-70-9 |