2-Quinolinacarbonitrilo ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
L19427.03
L19427.06
L19427.03EA
42.1
EUR
L19427.03
L19427.06
2-Quinolinacarbonitrilo ≥97%
2-Quinolinacarbonitrilo
Purity: 97%
CAS No.: 1436-43-7
Molecular Formula: C10H6N2
Formula Weight: 154.17
Odour: Odourless
Melting Point: 93-96°
Boiling Point: 160°/23mm
Beilstein Reference: 115213
MDL No.: MFCD00134341
Formula:
C₁₀H₆N₂ Pto. Ebullición: 160 °C (23 mmHg) Pto. de fusión: 93…96 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00134341 Núm. CAS: 1436-43-7 EINECS: 215-865-1 |