Ácido 2-quinolinacarboxílico 99%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: Ácido quinolina-2-carboxílico
171050100 171050500
ACRO171050100EA 93.6 EUR
ACRO171050100 ACRO171050500
Ácido 2-quinolinacarboxílico 99%
Ácido 2-quinolinacarboxílico
Formula: C₁₀H₇NO₂
MW: 173,17 g/mol
Pto. de fusión: 159…161 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00006752
Núm. CAS: 93-10-7
EINECS: 202-218-3
Índice Merck: 12,08227
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light brown Crystalline powder or needles
Infrared spectrum Conforms
Melting point 157 to 159 °C
Titration with NaOH ≥98.5 %