Ácido 2-quinolinacarboxílico ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Ácido quinolina-2-carboxílico
A10192.06
A10192.14
A10192.22
A10192.06EA
51.8
EUR
A10192.06
A10192.14
A10192.22
Ácido 2-quinolinacarboxílico ≥98%
Ácido 2-quinolinacarboxílico
Purity: 98%
CAS No.: 93-10-7
Molecular Formula: C10H7NO2
Formula Weight: 173.17
Melting Point: 156-159°
Beilstein Reference: 126322
Merck Reference: 14,8046
MDL No.: MFCD00006752
Formula:
C₁₀H₇NO₂ Pto. de fusión: 156…159 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00006752 Núm. CAS: 93-10-7 EINECS: 202-218-3 Índice Merck: 14,8046 |