Ácido 3-quinolinacarboxílico 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
175700050 175700010 175700250
ACRO175700050EA 147 EUR
ACRO175700050 ACRO175700010 ACRO175700250
Ácido 3-quinolinacarboxílico 98%
Ácido 3-quinolinacarboxílico
Formula: C₁₀H₇NO₂
Pto. Ebullición: 345 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 277…283 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00006770
Núm. CAS: 6480-68-8
EINECS: 229-337-3
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to light beige Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 277 to 283 °C
HPLC ≥97.5 %
Titration with HClO4 ≥97.5 %