Ácido 4-quinolinacarboxílico ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
L14611.03
L14611.06
L14611.03EA
80.5
EUR
L14611.03
L14611.06
Ácido 4-quinolinacarboxílico ≥98%
Ácido 4-quinolinacarboxílico
Purity: 98+%
CAS No.: 486-74-8
Molecular Formula: C10H7NO2
Formula Weight: 173.17
Melting Point: 253-255°
Beilstein Reference: 5224
Formula:
C₁₀H₇NO₂ Pto. de fusión: 253…255 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00006782 Núm. CAS: 486-74-8 EINECS: 207-640-1 |