Ácido 5-quinolinacarboxílico ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
L19643.03
L19643.06
L19643.MD
L19643.03EA
93.2
EUR
L19643.03
L19643.06
L19643.MD
Ácido 5-quinolinacarboxílico ≥97%
Ácido 5-quinolinacarboxílico
Purity: 97+%
CAS No.: 7250-53-5
Molecular Formula: C10H7NO2
Formula Weight: 173.17
Melting Point:
Formula:
C₁₀H₇NO₂ Pto. de fusión: >300 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00047608 Núm. CAS: 7250-53-5 |