Ácido 6-quinolinacarboxílico 98%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
418800050 418800250
ACRO418800050EA 93 EUR
ACRO418800050 ACRO418800250
Ácido 6-quinolinacarboxílico 98%
Ácido 6-quinolinacarboxílico
Formula: C₁₀H₇NO₂
MW: 173,17 g/mol
Pto. Ebullición: 345 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 293…294 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00047613
Núm. CAS: 10349-57-2
EINECS: 233-761-4
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Beige to brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤2 %
HPLC ≥97.5 %