Ácido 4,8-dihidroxi-2-quinolinacarboxílico 96%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: 4,8-Dihydroxyquinoline-2-carboxylic acid
115090010 115090050
ACRO115090010EA 57.6 EUR
ACRO115090010 ACRO115090050
Ácido 4,8-dihidroxi-2-quinolinacarboxílico 96%
Ácido 4,8-dihidroxi-2-quinolinacarboxílico
Formula: C₁₀H₇NO₄
Pto. de fusión: 297…298 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00006754
Núm. CAS: 59-00-7
EINECS: 200-410-1
Índice Merck: 12,10202
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Ochre Powder
Infrared spectrum Conforms
Titration excess NaOH ≥95.0 %
GC ≥98.5 %