4,7-Dicloroquinolina 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
113750250 113751000 113750050
113750250.EA 42.4 EUR
113750250. 113751000. 113750050.
4,7-Dicloroquinolina 98%
4,7-Dicloroquinolina
Formula: C₉H₅Cl₂N
MW: 198.05 g/mol
Pto. Ebullición: 148 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: 84…86 °C
Pto. de inflamación: 164 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00006774
Núm. CAS: 86-98-6
EINECS: 201-714-7
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to yellow to brown Powder or crystals or crystalline solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 84 to 88 °C
GC ≥97.5 %