4,7-Dicloroquinolina ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
A15985.14
A15985.22
A15985.36
A15985.14EA
70.6
EUR
A15985.14
A15985.22
A15985.36
4,7-Dicloroquinolina ≥98%
4,7-Dicloroquinolina
Purity: 98%
CAS No.: 86-98-6
Molecular Formula: C9H5Cl2N
Formula Weight: 198.05
Flash Point: 164°(327°F)
Melting Point: 83-87°
Boiling Point: 148°/10mm
Beilstein Reference: 125359
MDL No.: MFCD00006774
Formula:
C₉H₅Cl₂N MW: 198,05 g/mol Pto. Ebullición: 148 °C (10 mmHg) Pto. de fusión: 83…87 °C Pto. de inflamación: 164 °C (327 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00006774 Núm. CAS: 86-98-6 EINECS: 201-714-7 |