8-Cloroquinolina 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
405020100 405020250
ACRO405020100EA 68.1 EUR
ACRO405020100 ACRO405020250
8-Cloroquinolina 99%
8-Cloroquinolina
Formula: C₉H₆ClN
MW: 163.61
Pto. Ebullición: 288
Pto. de fusión: –20 °C
Densidad: 1.2834
Pto. de inflamación: >110 °C
Número MDL: MFCD00047618
Núm. CAS: 611-33-6
EINECS: 210-265-6
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear yellow to brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥98.5 %
Residue after evaporation ≤0.001 %
Free amine ≤0.0002 %
Acidity (CH3COOH) ≤0.003 %