Cloxichin 95%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: 5-Cloro-8-quinolinol
109301000 109300050
ACRO109301000EA 50.2 EUR
ACRO109301000 ACRO109300050
Cloxichin 95%
Cloxichin
Formula: C₉H₆ClNO
Pto. Ebullición: 349 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 121…126 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00006788
Núm. CAS: 130-16-5
EINECS: 204-978-1
Índice Merck: 12,02483
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light green to grey Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 121 to 126 °C
Titration with HClO4 ≥94 %
Chloride (Cl) ≤10 ppm
Sulfate (SO4) ≤20 ppm
Iron (Fe) ≤5 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤5 ppm