Cloxichin 95%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: 5-Cloro-8-quinolinol
B22856.18 B22856.30
B22856.18EA 32.8 EUR
B22856.18 B22856.30
Cloxichin 95%
Cloxichin
Purity: 95% CAS No.: 130-16-5 Molecular Formula: C9H6ClNO Formula Weight: 179.61 Melting Point: 122-124° Beilstein Reference: 5289 Merck Reference: 14,2422 MDL No.: MFCD00006788
Formula: C₉H₆ClNO
MW: 179,61 g/mol
Pto. Ebullición: 349 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 122…124 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00006788
Núm. CAS: 130-16-5
EINECS: 204-978-1
Índice Merck: 14,2422