3-Aminoquinolina 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: Quinolin-3-ilamina
213780050 213780010
ACRO213780050EA 91.9 EUR
ACRO213780050 ACRO213780010
3-Aminoquinolina 99%
3-Aminoquinolina
Formula: C₉H₈N₂
Pto. Ebullición: 311 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 91…94 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00006772
Núm. CAS: 580-17-6
EINECS: 209-455-1
ADR: 6.1,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to beige to orange-brown Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 92 to 96 °C
GC ≥98.5 %