3-Aminoquinolina 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
Quinolin-3-ilamina
A16592.03
A16592.06
A16592.14
AB113632.0025
A16592.03EA
28.2
EUR
A16592.03
A16592.06
A16592.14
ABCRAB113632.0025
3-Aminoquinolina 98%
3-Aminoquinolina
Purity: 98%
CAS No.: 580-17-6
Molecular Formula: C9H8N2
Formula Weight: 144.18
Melting Point: 92-96°
Beilstein Reference: 113317
Formula:
C₉H₈N₂ Pto. Ebullición: 311 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: 92…96 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00006772 Núm. CAS: 580-17-6 EINECS: 209-455-1 |