3-Aminoquinolina ≥99.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: Quinolin-3-ilamina
A0418-25G A0418-5G
TCIAA0418-25GEA 134 EUR
TCIAA0418-25G TCIAA0418-5G
3-Aminoquinolina ≥99.0% (by GC, titration analysis)
3-Aminoquinolina
Formula: C₉H₈N₂
Pto. Ebullición: 137°C
Pto. de fusión: 84 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00006772
Núm. CAS: 580-17-6
EINECS: 209-455-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5a90922ab50bba267b66d718ea9a576905b569f0&vid=373a7da96b4a445dcac2c4a7851b3577b6b326ce&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 99.0 %
Melting point 92.0 to 96.0 deg-C
Solubility in hot Water almost transparency