5-Aminoquinolina 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
L19628.03
L19628.06
L19628.03EA
71.7
EUR
L19628.03
L19628.06
5-Aminoquinolina 99%
5-Aminoquinolina
Purity: 99%
CAS No.: 611-34-7
Molecular Formula: C9H8N2
Formula Weight: 144.18
Melting Point: 107-109°
Boiling Point: 310°
MDL No.: MFCD00006797
Formula:
C₉H₈N₂ Pto. Ebullición: 310 °C Pto. de fusión: 107…109 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00006797 Núm. CAS: 611-34-7 EINECS: 210-266-1 |