6-Aminoquinolina 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: Quinolin-6-ilamina
369640010 369640050 369640250
ACRO369640010EA 41.6 EUR
ACRO369640010 ACRO369640050 ACRO369640250
6-Aminoquinolina 98%
6-Aminoquinolina
Formula: C₉H₈N₂
Pto. Ebullición: 192…195 °C (14 mmHg)
Pto. de fusión: 115…119 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00006803
Núm. CAS: 580-15-4
EINECS: 209-453-0
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Yellow to grey-green to brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 115 to 119 °C
HPLC ≥97.5 %
Titration with HClO4 97.5 to 102.5 %