6-Aminoquinolina 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
L13819.03
L13819.06
L13819.14
L13819.03EA
50.1
EUR
L13819.03
L13819.06
L13819.14
6-Aminoquinolina 98%
6-Aminoquinolina
Purity: 98%
CAS No.: 580-15-4
Molecular Formula: C9H8N2
Formula Weight: 144.18
Odour: Odourless
Melting Point: 115-119°
Boiling Point: 146°/0.3mm
Beilstein Reference: 113320
MDL No.: MFCD00006803
Formula:
C₉H₈N₂ Pto. Ebullición: 146 °C (0,3 mmHg) Pto. de fusión: 115…119 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00006803 Núm. CAS: 580-15-4 EINECS: 209-453-0 |