8-Aminoquinolina ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
A16752.03
A16752.06
A16752.14
A16752.03EA
39.3
EUR
A16752.03
A16752.06
A16752.14
8-Aminoquinolina ≥98%
8-Aminoquinolina
Purity: 98+%
CAS No.: 578-66-5
Molecular Formula: C9H8N2
Formula Weight: 144.18
Melting Point: 63-67°
Boiling Point: 174°/26mm
MDL No.: MFCD00006809
Formula:
C₉H₈N₂ Pto. Ebullición: 174 °C (26 mmHg) Pto. de fusión: 63…67 °C Densidad: 1,337 g/cm³ (20 °C) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00006809 Núm. CAS: 578-66-5 EINECS: 209-427-9 |