Grant low temperature circulators provide a source of precision cooling for most low temperature applications.
- T100 temperature range: 0 to 100 °C with refrigeration unit
- TC120 temperature range: −25 to +100 °C with refrigeration unit
- Pump for external circulation, an audible and visual alarm and adjustable over-temperature cut-out (TC 120 only)
- Stability and uniformity ±0,1 at −10 °C
Termostatos de uso general: T100 y TC120:
Los termostatos T100 y TC120 controlados con microprocesador digital cuentan con un dial giratorio fácil de usar y dos teclas de función para un ajuste rápido de la temperatura y menú de navegación. Las unidades tienen una pantalla de cuatro dígitos brillante y fácil de visualizar, tres valores preconfigurados de temperatura programables, protección frente a líquido bajo, dispositivo protector de sobrecalentamiento fijo, alarma visual, temporizador de cuenta atrás y calibración por el usuario para una precisión óptima.
They are suitable for use in both open and closed loop circulation (i.e. remote vessel open or closed). R2, R3, R4 and R5 models include a drain tap. The four Grant Optima™ thermostats can be combined with the five Grant refrigeration units to provide a range of models to cover basic through to sophisticated needs. Grant also offers a choice of two ready assembled low temperature refrigeration kits (LTC models) which have the Optima™ mounted on the refrigeration unit as a ready to use system with an additional years warranty (total 4 years).
Termostatos avanzados: TX150 y TXF200:
Los termostatos TX150 y TXF200 tienen una pantalla de TFT QVGA a todo color que muestra la temperatura real y seleccionada y claros iconos de estado. La pantalla de TFT QVGA en combinación con el dial y las teclas de función fáciles de usar permite una rápida navegación por el sistema de menú intuitivo. Ambas unidades tienen interfaces RS232 y USB y se pueden programar a través de un ordenador o portátil remoto mediante el software Labwise™ versátil de Grant (software disponible como opción). Las funciones adicionales incluyen temporizador de cuenta atrás, dispositivo protector de sobrecalentamiento regulable y alarmas visuales y acústicas de temperatura alta y baja programables. El modelo TX150 tiene capacidad para almacenar un programa con 30 segmentos. El modelo TXF200 también puede programarse a través de la interfaz del usuario y puede almacenar hasta 10 programas que contienen 100 segmentos. La interfaz de programación incluye la temperatura objetivo seleccionada con elección del tiempo hasta la temperatura objetivo o velocidad de rampa de temperatura y un relé programable adicional para el control de encendido/apagado de unidades de refrigeración.
Intervalo de temperatura de TX150 y TXF200: desde temperatura ambiente −47 a +100 °C con unidad de refrigeración
Bomba para circulación externa, alarma acústica y visual y dispositivo protector de sobrecalentamiento regulable
La estabilidad a −10 °C es de ±0,1 °C
Toma para sonda externa de temperatura PT1000
Calibración de cinco puntos por el usuario de las sondas internas y externas
Capacidad máxima de la bomba:
TC120 16 L/min, 210 mbares
TX150 18 L/min, 310 mbares
TXF200 22 L/min, 530 mbares, velocidad variable
Información de suministro: Los modelos LTC se suministran con tubos y pinzas aislados. Si desea información de la gama completa de modelos y accesorios, visite la página web de.
Precaución: Capacidad de refrigeración, definido a 20, 0, −20 y −40 °C en una temperatura ambiente de 20 °C.