8-Nitroquinolina ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
B23574.06
B23574.14
B23574.22
B23574.06EA
39
EUR
B23574.06
B23574.14
B23574.22
8-Nitroquinolina ≥98%
8-Nitroquinolina
Purity: 98%
CAS No.: 607-35-2
Molecular Formula: C9H6N2O2
Formula Weight: 174.16
Melting Point: 86-90°
Beilstein Reference: 135178
Formula:
C₉H₆N₂O₂ MW: 174,16 g/mol Pto. Ebullición: 323 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: 86…90 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00006806 Núm. CAS: 607-35-2 EINECS: 210-135-9 |