Metil 6-quinolil éter 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: 6-Methoxyquinoline
179340250 179341000
ACRO179340250EA 128 EUR
ACRO179340250 ACRO179341000
Metil 6-quinolil éter 98%
Metil 6-quinolil éter
Formula: C₁₀H₉NO
MW: 159.19 g/mol
Pto. Ebullición: 193 °C (50 mmHg)
Pto. de fusión: 18…20 °C
Densidad: 1.152 g/cm³
Pto. de inflamación: >110 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00006800
Núm. CAS: 5263-87-6
EINECS: 226-077-2
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear yellow to pink to purple to brown Liquid or low melting solid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.6220 to 1.6260 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %