Metil 6-quinolil éter ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: 6-Methoxyquinoline
A11736.06 A11736.14 A11736.22
A11736.06EA 31.6 EUR
A11736.06 A11736.14 A11736.22
Metil 6-quinolil éter ≥98%
Metil 6-quinolil éter
Purity: 98% CAS No.: 5263-87-6 Molecular Formula: C10H9NO Formula Weight: 159.19 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.6250 Melting Point: 17-20° Boiling Point: 141-145°/15mm Beilstein Reference: 115244 MDL No.: MFCD00006800
Formula: C₁₀H₉NO
MW: 159,19 g/mol
Pto. Ebullición: 141…145 °C (15 mmHg)
Pto. de fusión: 17…20 °C
Densidad: 1,152
Pto. de inflamación: >110 °C (230 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00006800
Núm. CAS: 5263-87-6
EINECS: 226-077-2