2-Quinolinol 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
418810100
418810010
ACRO418810100EA
281
EUR
ACRO418810100
ACRO418810010
2-Quinolinol 98%
2-Quinolinol
Formula:
C₉H₇NO Pto. Ebullición: 347 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: 197…200 °C Densidad: 1,37 g/cm³ (20 °C) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00006743 Núm. CAS: 59-31-4 EINECS: 200-420-6 Índice Merck: 13,01835 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to brown-purple to purple Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 194 to 200 °C |
HPLC | ≥97.5 % |