4-Quinolinol 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
121890100 121890500
ACRO121890100EA 91.9 EUR
ACRO121890100 ACRO121890500
4-Quinolinol 98%
4-Quinolinol
Formula: C₉H₇NO
Pto. de fusión: 202…206 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00006777
Núm. CAS: 611-36-9
EINECS: 210-268-2
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Yellow to light beige Crystalline powder or needles
Infrared spectrum Conforms
Melting point 202 to 206 °C
Titration with HClO4 ≥97.5 %
Specific optical rotation +9.5° to +10.5° (20 °C, 589 nm) (c=4 in H2O) reading after >1 hour
Iron (Fe) ≤0.2 ppm