4-Quinolinol ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Quinolin-4-ol, 4-Hydroxyquinoline
A15859.03
A15859.06
A15859.09
A15859.03EA
31.9
EUR
A15859.03
A15859.06
A15859.09
4-Quinolinol ≥98%
4-Quinolinol
Purity: 98%
CAS No.: 611-36-9
Molecular Formula: C9H7NO
Formula Weight: 145.16
Melting Point: 201-205°
Beilstein Reference: 1524969
Formula:
C₉H₇NO MW: 145,16 g/mol Pto. de fusión: 201…205 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00006777 Núm. CAS: 611-36-9 EINECS: 210-268-2 |