8-Quinolinol ACS
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
8-Hidroxiquinolina
41272.18
41272.30
41272.A1
41272.18EA
75.5
EUR
41272.18
41272.30
41272.A1
8-Quinolinol ACS
8-Quinolinol
CAS No.: 148-24-3
Molecular Formula: C9H7NO
Formula Weight: 145.16
Physical Form: Granular
Sensitivity: Light Sensitive
Appearance: White to pale yellow
Melting Point: 72-76°
Boiling Point: 267°
Solubility: Almost insoluble in water and diethyl ether. Highly soluble in ethanol, acetone, chloroform, and benzene.
Beilstein Reference: 114512
Merck Reference: 14,4843
MDL No.: MFCD00006807
A bacteriostatic and fungistatic agent. Also a chelating agent for metals
Formula:
C₉H₇NO MW: 145,16 g/mol Pto. Ebullición: 267 °C Pto. de fusión: 72…76 °C Densidad: 1,03 g/cm³ (20 °C) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00006807 Núm. CAS: 148-24-3 EINECS: 205-711-1 Índice Merck: 14,4843 |