8-Quinolinol ≥99%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: 8-Hidroxiquinolina
A14720.36 A14720.0E A14720.22
A14720.36EA 160 EUR
A14720.36 A14720.0E A14720.22
8-Quinolinol ≥99%
8-Quinolinol
Purity: 99% CAS No.: 148-24-3 Molecular Formula: C9H7NO Formula Weight: 145.16 Melting Point: 72-76° Boiling Point: 267° Solubility: Almost insoluble in water and diethyl ether. Highly soluble in ethanol, acetone, chloroform, and benzene. Beilstein Reference: 114512 Merck Reference: 14,4843 MDL No.: MFCD00006807
Formula: C₉H₇NO
MW: 145,16 g/mol
Pto. Ebullición: 267 °C
Pto. de fusión: 72…76 °C
Densidad: 1,03 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00006807
Núm. CAS: 148-24-3
EINECS: 205-711-1
Índice Merck: 14,4843
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=752471e0b5caa5507eb8e74e8054dc401912b3ac&vid=ff81328b844178e10beffb1867c97da0d03eda22&prid=web&clid=SAPDAM