8-Quinolinol para síntesis, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
Peligro
Sinónimos: 8-Hidroxiquinolina
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.20261.0250 8.20261.1000 8.20261.9025
8.20261.0250EA 73.5 EUR
8.20261.0250 8.20261.1000 8.20261.9025
8-Quinolinol para síntesis, Sigma-Aldrich®
8-Quinolinol
Formula: C₉H₇NO
MW: 145,16 g/mol
Pto. Ebullición: 267 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 71,2 °C
Densidad: 1,03 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00006807
Núm. CAS: 148-24-3
EINECS: 205-711-1
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Índice Merck: 13,04869
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=752471e0b5caa5507eb8e74e8054dc401912b3ac&vid=ff81328b844178e10beffb1867c97da0d03eda22&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility 0.56 g/l (20 °C)
Melting Point 72.5 - 74.0 °C
Molar Mass 145.16 g/mol
Boiling Point 267 °C (1013 hPa)