2,4-Quinolinadiol ≥97%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: 2,4-Dihydroxyquinoline
B20747.06 B20747.14
B20747.06EA 26.5 EUR
B20747.06 B20747.14
2,4-Quinolinadiol ≥97%
2,4-Quinolinadiol
Purity: 97% CAS No.: 86-95-3 Molecular Formula: C9H7NO2 Formula Weight: 161.16 Melting Point: 300° Solubility: Insoluble in water Beilstein Reference: 129767 MDL No.: MFCD00006744
Formula: C₉H₇NO₂
MW: 161,16 g/mol
Pto. Ebullición: 375 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: >300 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00006744
Núm. CAS: 86-95-3
EINECS: 201-711-0