Ácido 8-quinolinasulfónico ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: 8-Quinolinesulphonic acid
L06640.09 L06640.18
L06640.09EA 67.3 EUR
L06640.09 L06640.18
Ácido 8-quinolinasulfónico ≥98%
Ácido 8-quinolinasulfónico
Purity: 98% CAS No.: 85-48-3 Molecular Formula: C9H7NO3S Formula Weight: 209.23 Melting Point: 300° Beilstein Reference: 9501 UN No.: 2585 MDL No.: MFCD00024037
Formula: C₉H₇NO₃S
MW: 209.23 g/mol
Pto. de fusión: >300 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00024037
Núm. CAS: 85-48-3
EINECS: 201-611-7
ADR: 8 III