Quinoleína 96%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
132190010
132195000
132190025
132190100
ACRO132190010EA
138
EUR
ACRO132190010
ACRO132195000
ACRO132190025
ACRO132190100
Quinoleína 96%
Quinoleína
Formula:
C₉H₇N Pto. Ebullición: 237 °C (760 mmHg) Pto. de fusión: –15 °C Densidad: 1,095 g/cm³ Pto. de inflamación: 101 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00006736 Núm. CAS: 91-22-5 EINECS: 202-051-6 UN: 2656 ADR: 6.1,III Índice Merck: 13,08160 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | Clear light yellow to dark brown Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.6230 to 1.6270 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥95 % |